Learn More
Lanthan(III)-chlorid-Hydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15616040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
∼7 mol/mol Wasser, ≥98.5 % (Berechn. basierend auf trockener Substanz, KT)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20211-76-1
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00149753
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-chloridhydrat
Menge 100 g
Strukturformel LaCl3 · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 245.26 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥98.5 % (berechnet auf Grundlage der Trockensubstanz, AT)