Learn More
Lanthan(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10524084
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10277-43-7
Summenformel H12LaN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
MDL-Nummer MFCD00149751
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 126.0°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 40.0°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver und Granulate
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.995%
Strukturformel La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohol
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
Formelmasse 433.01
Reinheit (%) 99.995%
Güte Spurenmetallbasis