Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
143.72 € - 596.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-81-8 |
---|---|
Summenformel | La2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 325.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011071 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10224751
|
Thermo Scientific Acros
193291000 |
100 g | Glasflasche |
143.72 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10137413
|
Thermo Scientific Acros
193295000 |
500 g | Glasflasche |
358.79 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13418438
|
Thermo Scientific Acros
193290010 |
1 kg | Glasflasche |
596.97 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemical Identifiers
1312-81-8 | |
La2O3 | |
325.82 | |
MFCD00011071 |
Specifications
4200.0°C | |
2315.0°C | |
Weiß bis gelb | |
99.94% min. (La2O3) TREO base | |
La2O3 | |
15,5414 | |
325.82 | |
99.99% | |
2.0 % max. (1000°C) |
Lanthanum(III) oxide | |
1312-81-8 | |
Masse, Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen | |
La2O3 | |
MFCD00011071 | |
Solubility in water: insoluble | |
325.82 | |
Spurenmetallbasis |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
- Lanthanum(III) oxide