Learn More
Lanthan(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049198
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57804-25-8
Summenformel La2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 565.98
MDL-Nummer MFCD00011070
InChI-Schlüssel VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) sulfate hydrate
Schmelzpunkt White heat (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5363
Formelmasse 566.00 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.821 g/mL