Learn More
LAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14651-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16803404
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoforms alpha/beta/gamma is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.
Spécification
Spécification
LAP2
Polyclonal
Unconjugated
TMPO
CMD1T, LAP2, LEMD4, PRO0868, Splenin Thymopentin, thymopoietin, Thymopoietin isoform alpha, TMPO, TP, TP alpha, TP5, TPRP isoform alpha
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21917, 25359, 7112
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P42166, Q61033, Q62733
Tmpo
LAP2 Fusion Protein Ag6247
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis