Learn More
LBR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen LBR
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810104
Unterlagen ansehen
Proteintech
12398-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800104
Unterlagen ansehen
Proteintech
12398-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the ERG4/ERG24 family. It localized in the nuclear envelope inner membrane and anchors the lamina and the heterochromatin to the membrane. It may mediate interaction between chromatin and lamin B. Mutations of this gene has been associated with autosomal recessive HEM/Greenberg skeletal dysplasia. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding the same protein have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
LBR
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O08984, Q14739, Q3U9G9
3930, 89789, 98386
LBR Fusion Protein Ag3088
Primary
-20°C
LBR
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DHCR14B, lamin B receptor, LBR, LMN2R, PHA
LBR
IgG
Antigen Affinity Chromatography