Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum
Entscheiden Sie sich für diese leichte, platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten. Erhältlich mit Zertifizierung, wodurch leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
Marke: Thermo Scientific™ 314-1000
105.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Leichte und platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten, an denen der Transport mittels Kraftfahrzeugen nur begrenzt möglich ist. Die Thermo Scientific™ LDPE Cubitainer sind faltbar und können im leeren Zustand ineinander gesteckt und so platzsparend gelagert und transportiert werden, z. B. in Rucksäcken für Probenahmen an entfernten Standorten. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
- LDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
- Verschlusskappen auf Behältern befestigt
- Faltbar und im leeren Zustand ineinander schachtelbar für platzsparende Lagerung und Transport
- Mit engem Hals zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
- Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanide und Fluoride erfüllt oder sogar übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Hinweis:
Cubitainer ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hedwin Corporation.
Spezifikation
0,25 gal., 1 l | |
0,25 gal . | |
Naturfarben | |
1.19 in. | |
3.02cm | |
12 | |
067-3800WBP | |
Durchscheinend | |
Weiß | |
32 Unzen | |
Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. | |
2,67 Zoll | |
Polypropylen | |
68mm |
1L | |
Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid | |
LDPE Cubitainer | |
2,67 in. | |
HDPE | |
Fall von 12 | |
Unsteril | |
Metalle und Wasserqualität, CN, F | |
Zertifiziert | |
946mL | |
68 mm | |
Schaum/LDPE | |
38 bis 400 mm |