Learn More
Buerkle™ Weithalsflaschen aus LDPE, rund
Artikelnummer. 10699752 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Stabile Weithalsflaschen aus LDPE, rund mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht.
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht.
  • LDPE
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material LDPE
Menge Stück
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 40 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 127 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein