Learn More
Blei(II)-acetat, basisch, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327858
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1335-32-6
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1335-32-6
MDL-Nummer MFCD00013041
Synonym Lead subacetate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) acetate
Namenshinweis Basic
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Strukturformel Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2
UN-Nummer UN1616
Merck Index 14,5419
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 807.71
Güte ACS
Empfindlichkeit Luftempfindlich