Learn More
Blei(II)-carbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309257
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlöslich in verdünnter Essigsäure 0.02 %, Cl 0.002 %, Nitrat und Nitrit (als NO3) P.T. (Grenzwert ca. 0.005 %), Ca 0.01 %, K 0.02 %, Na 0.05 %, Cd 0.002 %, Fe 0.005 %, Zn 0.003 %
Lead(II) carbonate is used in polymerization catalysts. It serves as a curing agent for silicon resins, heat-resistant lubricants, lead-acid storage batteries, wire-reinforced hoses, thermistors and heat stabilizers for polyvinyl chloride polymers. Further, it is used in electrophotography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-63-0
Summenformel CO3Pb
Molekulargewicht (g/mol) 267.20
MDL-Nummer MFCD00064631
InChI-Schlüssel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) carbonate
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN2291
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC-Name Blei(2+);carbonat
Formelmasse 267.2
Güte ACS