Learn More
Blei(II)-carbonat basisch, Honeywell
Artikelnummer. 15601060 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., weißes Blei, ≥ 77 % Pb-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1319-46-6
MDL-Nummer MFCD00078155
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-karbonat, basisch
Menge 50 kg
Strukturformel (PbCO3)2·Pb(OH)2
UN-Nummer 3077
Formelmasse 775.63 mol
Reinheit (%) ≥77 % Pb-Basis
Güte puriss.