Learn More
Blei(II)-chlorid, weißes kristallines Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361719
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Analytisches Reagenz, Herstellung von Bleisalzen, als Löt- und Flussmittel
It is employed in the manufacture of infrared transmitting glass, and ornamental glass called arena glass. It also finds application as analytical reagent, in preparation of lead salts, as solder and flux, for provision of lead titanate, and used in the purification process of ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-95-4
Summenformel Cl2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 278.10
MDL-Nummer MFCD00011157
InChI-Schlüssel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
IUPAC-Name Dichlorplumban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 951°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) chloride
Schmelzpunkt 501°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,alkali hydroxides and NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formelmasse 278.1
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.85