Learn More
Blei(II)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330058
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Verwendet für die Synthese von Bleititanat und Barium-Blei-Titanatkeramik; wird für die Herstellung von Infrarot-transmittierendem Glas und ornamentalem Glas (Aurenglas) verwendet; nützlich als Elektrode für geophysikalische Anwendungen und in Solarzellen.
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-95-4
Summenformel Cl2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 278.10
MDL-Nummer MFCD00011157
InChI-Schlüssel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 951°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) chloride, ultra dry
Schmelzpunkt 501°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
IUPAC-Name Dichlorplumban
Formelmasse 278.1
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 5.85