Learn More
Blei(II,IV)-oxid, rot, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781301
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-41-6
Summenformel O4Pb3
Molekulargewicht (g/mol) 685.57
MDL-Nummer MFCD00078491
InChI-Schlüssel XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC-Name 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II, IV) oxide, red
Schmelzpunkt 500.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (PB3O4)
Strukturformel 2PbO·PbO2
Merck Index 15,548
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Formelmasse 685.57
Reinheit (%) 98%