Learn More
Blei(II)-sulfat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356807
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7446-14-2 | O4PbS | 303.256 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-14-2
Summenformel O4PbS
Molekulargewicht (g/mol) 303.256
MDL-Nummer MFCD00011166
InChI-Schlüssel KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC-Name Blei(2+);sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) sulfate
Schmelzpunkt 1170°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5420
Formelmasse 303.25
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.2 g/mL