Learn More
Blei(II)-tantaloxid, 99.9 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 11398108
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12065-68-8
Summenformel O6PbTa2
Molekulargewicht (g/mol) 665.09
MDL-Nummer MFCD00054256
InChI-Schlüssel KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate
PubChem CID 16685095
IUPAC-Name (Dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantal
SMILES O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) tantalum oxide
Schmelzpunkt >350°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2291
Formelmasse 665.09
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 7.9 g/mL