Learn More
Blei(IV)-Dioxid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073263 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 290°C
Farbe Schwarz
pH 6 to 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
IUPAC-Name Dioxoplumban
Formelmasse 239.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.