Learn More
Blei(IV)-oxid, braunes bis schwarzes Pulver, 97.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311829
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Für den Einsatz in Batterieelektroden, Herstellung von Pigmenten und Farbstoffen, als Analysereagenz im Labor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Säureunlösliche Stoffe 0.2 %, Kohlenstoffverbindungen (als C) 0.04 %, Cl 0.002 %, NO3 0.02 %, SO4 0.05 %, Mn 5 ppm, Ca 0.02 %, Cu 0.05 %, K 0.05 %, Na 0.1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(IV) oxide
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.0% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
IUPAC-Name Dioxoplumban
Formelmasse 239.19
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.38