Learn More
Bleistab, 10 mm (0.39 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377307
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead rod
Farbe Grau
Namenshinweis 10mm (0.39 in.) dia., May be in multiple pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 kg
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Gewicht ≈5.6cm/50g
Form Stange