Learn More
Bleistab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331119
Click to view available options
Menge:
50 g
210 g
4 x 210 g
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead rod
Farbe Grau
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., May be in multiple pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 4 x 210 g
Reinheit (%) 99.9998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.5cm/50g
Form Stange