Learn More
Bleistab, 9.5 mm (0.37 Zoll) Durchmesser, ≥99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
80.90 € - 346.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-92-1 |
---|---|
Summenformel | Pb |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.20 |
MDL-Nummer | MFCD00134050 |
InChI-Schlüssel | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant |
PubChem CID | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
IUPAC-Name | Blei |
SMILES | [Pb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000770.2Z |
60 mm |
80.90 €
60 Millimeter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11356647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000770.DW |
300 mm |
346.73 €
300 Millimeter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7439-92-1 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
5352425 | |
Blei |
Pb | |
MFCD00134050 | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Spezifikation
Lead rod | |
9.5mm (0.37 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
Blei | |
5352425 | |
≥99.999% | |
≈7.8g/cm |
Grau | |
7439-92-1 | |
Pb | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
Geruchsneutral | |
Stange |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H360-H373-H302-H332
Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OF7525000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Lead rod
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.