Learn More
Liebherr™ Comfort Tischhoher Kühlschrank
Entwickelt für optimale Gefrierkapazität. Das Liebherr™ Labor-Tiefkühlgerät der LG-Serie ermöglicht besseres und schnelleres Kühlen gefrorener Laborprodukte. Erhältlich in verschiedenen Größen mit Schubfächern oder Regalen für die Ansprüche jedes Labors. LGPv-Modelle verfügen über Systemüberwachung für maximale Sicherheit.
Spezifikation
Beschreibung Labor-Gefrierschrank mit Belüftung
Zertifizierung/Konformität EG, ISO 14001, ISO 9001
Farbe Weiß
Frequenz 50 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Optimale Gefrierkapazität für medizinische und Laboranwendungen
  • Die Luftkanäle und Lüfter erleichtern den kontinuierlichen Luftfluss und optimieren die Temperaturverteilung.
  • Die große Verdampferoberfläche führt zu höherer Kühlleistung und schnellerem Abkühlen frischer Produkte
  • Elektronische Temperaturregelung und -überwachung, mit optischen und/oder akustischen Alarmen
  • Einstellbarer Temperaturbereich mit Digitalanzeige und einer Genauigkeit von 0.1 °C
Systemüberwachung bei den LGPv-Modellen
  • Zeichnet Datum, Uhrzeit und Temperatur alle 4 Minuten auf
  • Speicherung der vorangegangenen 30 Alarme
  • Zugriff auf die Minimal- und Maximaltemperatur der vergangenen 40 Tage
  • 72 Stunden Reserveenergie durch integrierte 12 V-Batterie
Praktisches Design und verschiedene Optionen
  • Lieferbar in verschiedenen Größen von Unterbaugeräten bis hin zu großen Stand-Gefriergeräten
  • Lieferbar mit höhenverstellbaren Stahlregalen mit Epoxidbeschichtung oder transparenten/nicht transparenten Schubfächern
  • Wendetüren mit austauschbaren Scharnieren, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
  • Integrierte Türverriegelung zur Sicherung wertvoller Laborprodukte
Spezifikation
Spezifikation
Labor-Gefrierschrank mit Belüftung
EG, ISO 14001, ISO 9001
Weiß
50 Hz