Learn More
Lithium4,5-Dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 192.03 |
Reinheit (%) | 95% |