Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Artikelnummer. 15656040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
purum p.a., kristallisiert, ≥97.0 % (NT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-17-4
Summenformel C2H7LiO4
Molekulargewicht (g/mol) 102.014
MDL-Nummer MFCD00066949
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-Name Lithium;acetat;dihydrat
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetate dihydrate
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Solid
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COOLi · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3564320
Formelmasse 102.02g/mol
Reinheit (%) ≥97.0% (NT)
Geruch No data
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.3g/cm3