Learn More
Lithiumbromid, Honeywell
Artikelnummer. p-7071870 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.844
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumbromid, Lithiummonobromid, Lithiumbromid LiBr, Lithium1+-Ionenbromid, Lithiumbromid, wasserfrei, Lithiumbromid, ultratrocken, Bromlithium, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumbromid
Menge 100 g
Strukturformel LiBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86.85 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium bromide