Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem gelbem Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 405 nm
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Gelb zur Totzellenfärbung dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
210.00 € - 548.00 €
Spezifikation
Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
---|---|
Zelltyp | Eukaryotische Zellen |
Farbe | Gelb |
Beschreibung | LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem gelbem Totzellen-Färbemittel, zur Anregung mit 405 nm |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10083364
|
Invitrogen™
L34959 |
200 Assays |
433.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15533871
|
Invitrogen™
L34967 |
80 Assays |
210.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15561956
|
Invitrogen™
L34968 |
400 Assays |
548.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit violettem Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt; das gewährleistet Stabilität und Leistungsfähigkeit des Farbstoffs im Laufe der Zeit
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Röhrchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Geringe Kompensation
- Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Gelb wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt, um die Kompensation zwischen anderen violetten Farbstoffen und Farbstoffen zu minimieren, die durch blauen Laser bei 488 nm angeregt werden.
- Der gelb fluoreszierende reaktive Farbstoff besitzt ∼405 nm Anregungsmaximum, wird aber mit 405 nm Violettlaser gut angeregt
- Sein Emissionsmaximum liegt bei ∼570 nm, sodass bei den meisten Violettlaser-Durchflusszytometern im zweiten oder dritten Kanal erfasst werden kann
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Gelb | |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
LIVE/DEAD™ fixierbarer gelber Totzellen-Farbstoff | |
405 nm | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem gelbem Totzellen-Färbemittel, zur Anregung mit 405 nm | |
Viabilitätsassay | |
Färben | |
570 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |