Learn More
Thermo Scientific™ LN2-Vorratstanks
Thermo Scientific LN2-Zylinder sind als haltbarste, wirtschaftlichste und benutzerfreundlichste Behälter zum Transport von kryogenen Industriegasen konzipiert.
Spezifikation
Typ LN2 Vorratstank
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific LN2-Zylinder sind als haltbarste, wirtschaftlichste und benutzerfreundlichste Behälter zum Transport von kryogenen Industriegasen konzipiert.
Die Tanks liefern Flüssigstickstoff als Kryogen zur Langzeitlagerung von Proben in Tiefkühlgeräten oder zur Temperaturkontrolle beim Einfrieren mit Hilfe von Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung.
  • vorgesehen für 1,5 bar (151 kPa)
  • Tägliche Verdampfung 2 % des Volumens
Spezifikation
Spezifikation
LN2 Vorratstank