Learn More
Lobelinsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023600
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 134-64-5 | C44H56N2O8S | 773.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-64-5
Summenformel C44H56N2O8S
Molekulargewicht (g/mol) 773.00
MDL-Nummer MFCD00135592
InChI-Schlüssel GRZMOSSVIPFGFF-GNJLJDPWSA-N
Synonym lobeline sulfate, bantron, lobelin sulfate, lobeline sulphate, unii-4cj480v2hp, lobeline, sulfate 2:1 salt, ethanone, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methyl-2-piperidinyl-1-phenyl-, 2theta-2alpha,6alpha s-, sulfate 2:1 salt, bis--lobeline ; sulfuric acid, smokeless tn, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methylpiperidin-2-yl-1-phenylethanone sulfate
PubChem CID 120636
IUPAC-Name 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanon;schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Lobeline sulfate
Menge 1 g
UN-Nummer UN1544
Formelmasse 773.01
Reinheit (%) 99%