Learn More
Lovibond™ X100 COPPER NO.1 TABLETS
Marke: Lovibond™ 513550BT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Gelb | |
6 | |
Wasseranalyse | |
0,05 bis 5 mg/l | |
Kupfer Nr. 1-Tabletten |
30 bis 40 % Borsäure, 30 bis 40 % Kaliumdihydrogenorthophosphat, 1 bis 10 % Dinatriumtetraborat, wasserfrei, 2,5 % 2,2'-Bichinolin-4,4' Dicarbonsäure Dipokalium-Trihydrat p. A 95 %, 25 bis 30 % ungefährliche Komponenten | |
Tablet | |
Kolorimeter und Spektrophotometer | |
Biquinolin |