Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Artikelnummer. 10601752
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
  • Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 159 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material PMP
Graduierungsbereich 500 ml
Höhe (metrisch) 201 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Ja
Scale Permanente Skala mit Graduierung