Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
- Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Kristallklar |
Außendurchmesser (metrisch) | 133 mm |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Material | PMP |
Graduierungsbereich | 50 ml |
Höhe (metrisch) | 184 mm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Nein |
Graduated | Ja |
Scale | Permanente Skala mit Graduierung |