Learn More
Witeg™ Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form
Mit Graduierungen für genaues und präzises Befüllen und Dispensieren.
46.30 € - 115.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Ausguss |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13497537
|
Witeg™
5 500 150 S |
150 ml |
60.30 €
10 Stück |
Verf\u00FCgbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13417547
|
Witeg™
5 500 250 S |
250 ml |
46.30 €
10 Stück |
Verf\u00FCgbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13467577
|
Witeg™
5 500 400 |
400 ml | |||||||
13437557
|
Witeg™
5 500 600 S |
600 ml |
57.65 €
10 Stück |
Verf\u00FCgbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15895985
|
Witeg™
5 500 051 |
5000 ml |
115.00 €
1 Stück |
Verf\u00FCgbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- In zahlreichen Größen erhältlich
- Gemäß ISO 3819
- Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ausguss | |
Ja | |
Niedrig |
Borosilikatglas | |
Becher | |
ISO 3819 |