Learn More
LPCAT1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 8B6E9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66044-100UL
Artikelnummer. 16800706
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The LPCAT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human LPCAT1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LPCAT1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
LPCAT1
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Immunofluorescence
8B6E9
CoraLite 488
100 μL
79888
IgG2b