Learn More
Lutetium(III)-fluorid, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372578
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-81-1
MDL-Nummer MFCD00016191
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1182°C
Physikalische Form Klümpchen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 231.97
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 8.3 g/mL