Learn More
Lutetium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Lu 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
180.00 € - 644.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11358657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035765.AD |
50 mL |
180.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11348657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035765.AE |
100 mL |
217.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11415070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035765.AP |
500 mL |
644.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MFCD00011098 |
Spezifikation
Lutetium plasma standard solution | |
Flüssig | |
MFCD00011098 | |
Specpure™ |
Lu 1000μg/mL | |
Lu2O3 in 5% HNO3 | |
UN3264 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen