Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Einlegeböden 4 und Verteiler-Oberseite 12
Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung. Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Marke:  BUCHI 11L200IN1422000101
Artikelnummer. 17294714
  • 17230.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Compact Lyovapor™ L-200
  • Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung.
  • Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
Edelstahl
Keine Vakuumpumpe
20,0787 in.
220/240 V
-55°bis +30 °C
Nein
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley
23,1496 in.