Learn More
M-Nitroacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-172613 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-89-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00007259
InChI-Schlüssel ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC-Name 1-(3-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Nitroacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Siedepunkt 201.0°C to 203.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4COCH3
Menge 100 g
Beilstein 07, 288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • m-Nitroacetophenone