Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von BP, FCC, Europäisches Arzneibuch, E511, ≤ 0.0001 % Al, 99 bis 101 %,
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride Hexahydrate
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Menge 6 kg
Strukturformel MgCl2 · 6H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 203.3g/mol
Reinheit (%) 99 to 101%
Güte puriss.