Learn More
Magnesiumoxid, purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. 15646070 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Purum p.a., schwer, ≥ 98.0 % (bezogen auf kalzinierten Stoff, KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumoxid, Meerwasser-Magnesium, Periklas, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumoxid
Menge 1 kg
Strukturformel MgO
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 40.3 mol
Reinheit (%) ≥98 % (auf Basis des kalzinierten Stoffes, KT)
Güte purum p. a