Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073283 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 246.48g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck <0.1mmHg at 20°C