Learn More
Magnesiumsulfat, Reagenzgütegrad, Honeywell
Artikelnummer. 15691820 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Reagenzgütegrad, wasserfrei, ≥ 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Sulfate
Physikalische Form Anhydrous
Menge 50 kg
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120.37g/mol
Reinheit (%) ≥97%
Güte Reagenz
Dampfdruck 0.1mmHg (20°C)
Dichte Vapor Density: <0.01 (vs air)