Learn More
Manganantimonid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367848
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-97-2
Summenformel Mn2Sb
Molekulargewicht (g/mol) 231.636
MDL-Nummer MFCD00151354
InChI-Schlüssel CMWGISPXZSHYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony, compd. with manganese 1:2, antimony; manganese, dimanganese stibanylidyne, manganese, compd. with antimony 2:1, antimony, compound with manganese 1:2
PubChem CID 6336882
IUPAC-Name Antimon;mangan
SMILES [Mn].[Mn].[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese antimonide
Physikalische Form Klümpchen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Mn2Sb
UN-Nummer UN1549
Formelmasse 231.63
Reinheit (%) 99.5%