Learn More
Mangan(II)-acetat, +98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10238763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-38-0
Summenformel C4H6MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 173.03
MDL-Nummer MFCD00013039
InChI-Schlüssel UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
IUPAC-Name Mangan(2+);diacetat
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) acetate
Farbe Beige-Grau bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel Mn(OC(O)CH3)2
Merck Index 15, 5789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble
Formelmasse 173.03
Reinheit (%) ≥98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Manganese(II) acetate