Learn More
Mangan(II)-bromid, wasserfrei, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433887
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-03-2
Summenformel MnBr2
MDL-Nummer MFCD00011113
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) bromide
Schmelzpunkt 698°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 100 g
Merck Index 14,5725
Formelmasse 214.76
Reinheit (%) 95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.38