Learn More
Mangan(II)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10698191
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
MDL-Nummer MFCD00011114
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Siedepunkt 1190.0°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride
Schmelzpunkt 650.0°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Flocken
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel MnCl2
Fieser 07,222
Merck Index 15, 5793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
IUPAC-Name Mangan(2+);dichlorid
Formelmasse 125.84
Reinheit (%) 97%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.