Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327978
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
It is used in the production of dry cell batteries. It is a precursor material for antiknock compound methylcyclopentadienyl manganese tricarbony. It is also useful for coupling reactions as well as organic synthesis. It is a catalyst for fast and slow dehydrogenation of ball milled lithium alanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98-101%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formelmasse 197.90 (125.84 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Pink crystalline
Dichte 2.01