Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
126.54 € - 163.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Summenformel | Cl2H8MnO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 197.90 |
MDL-Nummer | MFCD00149792 |
InChI-Schlüssel | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10181620
|
Fisher Chemical
M/1850/53 |
500 g | N/A | ||||||
10376090
|
Fisher Chemical
M/1850/60 |
1 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid |
Spezifikation
58°C | |
Rot | |
Festes Pulver | |
MFCD00149792 | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
Pulver im Kunststoffgefäß |
13446-34-9 | |
4 to 6 | |
Cl2H8MnO4 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid | |
197.91g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.