Learn More
Mangan(IV)-oxid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448438 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide
Schmelzpunkt 535.0°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Strukturformel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15,5795
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis