Learn More
Mangan(IV)-oxid, reinst, SLR, gefällt, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073287 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 535°C
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 86.94g/mol
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.