Learn More
Manganpulver, -325 Mesh, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824805
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Form: Scheinbare Dichte 2.6 bis 3.5 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Menge 25 g
Netzgröße -325 Mesh
Prozentgehaltsbereich 99.3% (Metals basis)
Form Pulver